Imprimer
VWR® DO 210/DO 210 M, Appareils de mesure de l'oxygène dissous portables
Fournisseur: VWR Collection
664-0081EA 877 EUR
664-0081 664-0082 664-0228 664-0229 664-0230
VWR® DO 210/DO 210 M, Appareils de mesure de l'oxygène dissous portables
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Ces instruments précis mesurent l'oxygène dissous en % et en ppm (mg/l) et la température. Un microprocesseur intégré stocke, calcule et compense tous les paramètres liés aux déterminations d'OD.
  • Boîtier étanche IP 67, grand écran et clavier facile à utiliser
  • Compensation automatique de la température
  • Mémoire révisable de 50 ou 250 ensembles de données
  • Autonomie de 1000 heures (DO 210) ou 500 heures (DO 210 M); fonction d'arrêt automatique (après 30 minutes de non-utilisation)
  • Reconnaissance du décalage des électrodes ; verrouillage
More Product Information