Imprimer
1,5-Dinitronaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13869.14 A13869.22
A13869.14EA 28.2 EUR
A13869.14 A13869.22
1,5-Dinitronaphtalène ≥97%
1,5-Dinitronaphtalène
Purity: 97+% CAS No.: 605-71-0 Molecular Formula: C10H6N2O4 Formula Weight: 218.17 Odour: Odourless Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 527184 MDL No.: MFCD00003916
Formule: C₁₀H₆N₂O₄
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 214…218 °C
Densité: 1,586
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003916
Numéro CAS: 605-71-0
EINECS: 210-095-2