Imprimer
1-Chloronaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
8.20315.1000EA 101 EUR
8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
1-Chloronaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Chloronaphtalène
Formule: C₁₀H₇Cl
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2.5 °C
Densité: 1.1938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003874
Numéro CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02168
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point -6 °C
Molar Mass 162.61 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 500 °C
Synonyms α-Naphthyl chloride
Hill Formula C10H7Cl