2-Naphtaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
128100250
128100050
128101000
ACRO128100250EA
115
EUR
ACRO128100250
ACRO128100050
ACRO128101000
2-Naphtaldéhyde 98%
2-Naphtaldéhyde
Formule:
C₁₁H₈O Point d'ébullition: 160 °C (19 mmHg) Point de fusion: 58…62 °C Densité: 1,0775 g/cm³ (99 °C) Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004094 Numéro CAS: 66-99-9 EINECS: 200-640-2 ONU: 3335 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to yellow to light beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 62 °C |
GC | ≥97.5 % |