Bromo-1-naphtalène 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
107151000
107155000
107150025
ACRO107151000EA
53
EUR
ACRO107151000
ACRO107155000
ACRO107150025
Bromo-1-naphtalène 96%
Bromo-1-naphtalène
Formule:
C₁₀H₇Br Point d'ébullition: 279…281 °C (760 mmHg) Point de fusion: –1 °C Densité: 1,489 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003868 Numéro CAS: 90-11-9 EINECS: 201-965-2 Merck Index: 13,01410 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene |