Imprimer
1,4-Dibromonaphtalène 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
406500050 406500250
ACRO406500050EA 124 EUR
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromonaphtalène 98+%
1,4-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041823
Numéro CAS: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %