Fer (II) séléniure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
31112.18
31112.09
31112.18EA
985
EUR
31112.18
31112.09
Fer (II) séléniure ≥99.9% (base métaux)
Fer (II) séléniure
Purity: 99.9%
CAS No.: 1310-32-3
Molecular Formula: FeSe
Formula Weight: 134.81
Physical Form: -40 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016085
Formule:
FeSe Point de fusion: 965 °C Densité: 4.72 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016085 Numéro CAS: 1310-32-3 EINECS: 215-177-1 ONU: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04103 |