Imprimer
Acide osmique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
8371.1 8371.2 8371.3
ROTH8371.1EA 0 EUR
ROTH8371.1 ROTH8371.2 ROTH8371.3
Acide osmique
Acide osmique
Formule: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: 40
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
ONU: 2471
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,06962