Pentachlorure de rhénium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Rhenium(V) chloride
43294.09
43294.04
43294.09EA
1600
EUR
43294.09
43294.04
Pentachlorure de rhénium ≥99.9% (base métaux)
Pentachlorure de rhénium
Purity: 99.9%
CAS No.: 13596-35-5
Molecular Formula: ReCl5
Formula Weight: 363.47
Physical Form: -50 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011197
Formule:
Cl₅Re MW: 363.47 g/mol Point de fusion: Déc. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011197 Numéro CAS: 13596-35-5 EINECS: 237-042-6 |