Tritellurure de dichrome ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
40206.06
40206.14
40206.06EA
72.8
EUR
40206.06
40206.14
Tritellurure de dichrome ≥99.5% (base métaux)
Tritellurure de dichrome
Purity: 99.5%
CAS No.: 12053-39-3
Molecular Formula: Cr2Te3
Formula Weight: 486.79
Physical Form: -60+100 Mesh Powder
Density: 7.0
Appearance: Gray-black
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1300°
MDL No.: MFCD00016040
Formule:
Cr₂Te₃ Point de fusion: ∼1300 °C Densité: 7.0 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016040 Numéro CAS: 12053-39-3 EINECS: 235-003-8 |