Imprimer
Chrome (VI) oxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20265.261EA 57.6 EUR
20265.261 20265.294
Chrome (VI) oxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chrome (VI) oxyde
Formule: CrO₃
Point de fusion: 195 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010952
Numéro CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
ONU: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
ATTEINDRE: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %