Imprimer
Dioxyde de zirconium 99,7 Metals basis exHf Hf_75ppm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
36319.18 36319.30
36319.18EA 111 EUR
36319.18 36319.30
Dioxyde de zirconium 99,7 Metals basis exHf Hf_75ppm
Dioxyde de zirconium
Purity: 99.7% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 Formula Weight: 123.22 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 5.89 Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Formule: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Point d'ébullition: ∼5000 °C
Point de fusion: ∼2700 °C
Densité: 5.89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180