Imprimer
Dioxyde de zirconium 98.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
190520010 190522500
ACRO190520010EA 206 EUR
ACRO190520010 ACRO190522500
Dioxyde de zirconium 98.5%
Dioxyde de zirconium
Formule: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Point d'ébullition: 4300
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 5.6 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2)