Tétrafluorure de zirconium ≥99% faible teneur en hafnium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Zirconium (IV) fluoride
11542.14
11542.22
11542.14EA
89.2
EUR
11542.14
11542.22
Tétrafluorure de zirconium ≥99% faible teneur en hafnium
Tétrafluorure de zirconium
Purity: 99%
CAS No.: 7783-64-4
Molecular Formula: F4Zr
Formula Weight: 167.21
Physical Form: Powder
Density: 4.43
Refractive Index: 1.59
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 600° subl.
Merck Reference: 14,10175
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011307
Formule:
F₄Zr MW: 167.22 g/mol Point de fusion: 600 °C (subl.) Densité: 4.43 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011307 Numéro CAS: 7783-64-4 EINECS: 232-018-1 ONU: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,10175 |