Imprimer
Tétrachlorure de zirconium ≥99.5% (base métaux), REacton® qualité Réacteur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
12104.09 12104.22 12104.36 12104.A3
12104.09EA 50.4 EUR
12104.09 12104.22 12104.36 12104.A3
Tétrachlorure de zirconium ≥99.5% (base métaux), REacton® qualité Réacteur
Tétrachlorure de zirconium
Purity: 99.5+% CAS No.: 10026-11-6 Molecular Formula: ZrCl4 Formula Weight: 233.03 Physical Form: Powder Density: 2.803 Appearance: White to orange Melting Point: 331° subl. Solubility: Soluble in alcohol, ether. Decomposes in water forming ZrOCl2 and HCl Merck Reference: 14,10174 UN No.: 2503 MDL No.: MFCD00011306
Friedel-Crafts catalyst
Formule: Cl₄Zr
MW: 233.03 g/mol
Point d'ébullition: 3577
Point de fusion: 331 °C (subl.)
Densité: 2.803
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011306
Numéro CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
ONU: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10174