Imprimer
Tétrachlorure d'hafnium ≥98% (base métaux sauf Zr) (max. 2,7 % Zr)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hafnium tetrachloride
11834.14 11834.22 11834.88
11834.14EA 79.4 EUR
11834.14 11834.22 11834.88
Tétrachlorure d'hafnium ≥98% (base métaux sauf Zr) (max. 2,7 % Zr)
Tétrachlorure d'hafnium
Purity: 98+% CAS No.: 13499-05-3 Molecular Formula: Cl4Hf Formula Weight: 320.30 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Irritating Melting Point: 320° subl. Merck Reference: 14,4588 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011034
Formule: Cl₄Hf
MW: 320.3 g/mol
Point de fusion: 320 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011034
Numéro CAS: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
ONU: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4588