Tellurure de mercure 99,999 Metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Mercurous telluride
36666.04
36666.09
36666.04EA
151
EUR
36666.04
36666.09
Tellurure de mercure 99,999 Metals basis
Tellurure de mercure
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-90-5
Molecular Formula: HgTe
Formula Weight: 328.19
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 8.63
Appearance: Gray to black
Odour: Odourless
Melting Point: 673°
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00016133
Formule:
HgTe MW: 328.19 g/mol Point de fusion: 673 °C Densité: 8.63 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016133 Numéro CAS: 12068-90-5 EINECS: 235-108-9 ONU: 2025 ADR: 6.1 II |