Imprimer
Zinc oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
T114.1 T114.2
ROTHT114.1EA 81.9 EUR
ROTHT114.1 ROTHT114.2
Zinc oxyde
Zinc oxyde
Formule: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Densité: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32