Imprimer
Zinc oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
44533.09 44533.18
44533.09EA 140 EUR
44533.09 44533.18
Zinc oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre
Zinc oxyde
Purity: 99% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: 20-30nm APS Powder Density: 5.606 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Densité: 5.606
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147