Imprimer
Zinc oxyde ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
12855.14 12855.22
12855.14EA 173 EUR
12855.14 12855.22
Zinc oxyde ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Zinc oxyde
Purity: 99.9995% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: Powder Density: 5.606 Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Densité: 5.606
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147