Imprimer
Argent nitrate USP, BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
1.01510.0050 1.01510.0250 1.01510.1000
1.01510.0050EA 478 EUR
1.01510.0050 1.01510.0250 1.01510.1000
Argent nitrate USP, BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 210
Densité: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1493
ADR: 5.1 II
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM