Argent nitrate
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
|
Danger
|
50409-1
50409-2
BMOL50409-1EA
0
EUR
BMOL50409-1
BMOL50409-2
Argent nitrate
Argent nitrate
Formule:
AgNO₃ Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa) Point de fusion: 210 °C Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003414 Numéro CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 ONU: 1493 ADR: 5.1,II ATTEINDRE: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |