Imprimer
Argent chlorure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000 1.19203.9999
1.19203.0025EA 457 EUR
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000 MERC1.19203.9999
Argent chlorure, Supelco®
Argent chlorure
Formule: AgCl
Point d'ébullition: 1554 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 455 °C
Densité: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003399
Numéro CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
ONU: 3077
ADR: 9,
Merck Index: 13,08582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.00188 g/l (25 °C)
Melting Point 455 °C
Molar Mass 143.32 g/mol
Boiling Point 1554 °C (1013 hPa)
Density 5.56 g/cm3 (20 °C)