Imprimer
Lanthane (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
41644.18 41644.30
41644.18EA 276 EUR
41644.18 41644.30
Lanthane (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Lanthane (III) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Solubility: Insoluble in water. Soluble in dilute mineral acids Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
For vacuum deposition
Formule: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Point d'ébullition: 4200 °C
Point de fusion: 2307 °C
Densité: 6.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Merck Index: 14,5363