Imprimer
Lanthane (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare) pour la spectroscopie d'absorption atomique (max. 0,001% Ca)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
11266.30 11266.A1 11266.18
11266.30EA 376 EUR
11266.30 11266.A1 11266.18
Lanthane (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare) pour la spectroscopie d'absorption atomique (max. 0,001% Ca)
Lanthane (III) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
Formule: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Point d'ébullition: 4200 °C
Point de fusion: 2307 °C
Densité: 6.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Merck Index: 14,5363