Imprimer
Lanthane (III) oxyde 91%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
413021000 413022500
ACRO413021000EA 77.5 EUR
ACRO413021000 ACRO413022500
Lanthane (III) oxyde 91%
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Point d'ébullition: 4200
Point de fusion: 2315
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %