Imprimer
Lanthane (III) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
193291000 193290010 193295000
ACRO193291000EA 151 EUR
ACRO193291000 ACRO193290010 ACRO193295000
Lanthane (III) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Point d'ébullition: 4200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥99.94 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤2.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤10 ppm