Nitrure de lanthane (III) ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
39342.06
39342.14
39342.06EA
196
EUR
39342.06
39342.14
Nitrure de lanthane (III) ≥99.9%
Nitrure de lanthane (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 25764-10-7
Molecular Formula: LaN
Formula Weight: 152.91
Physical Form: -60 Mesh Powder
Formule:
LaN MW: 152.91 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049962 Numéro CAS: 25764-10-7 EINECS: 247-245-1 |