Imprimer
Trichlorure de praséodyme, dry_ultra 99,99 REO basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
ampuled under argon
39386.06 39386.14
39386.06EA 169 EUR
39386.06 39386.14
Trichlorure de praséodyme, dry_ultra 99,99 REO basis
Trichlorure de praséodyme
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-79-2 Molecular Formula: PrCl3 Formula Weight: 247.27 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.02 Melting Point: 786° Boiling Point: 1700° Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00011176
Formule: Cl₃Pr
MW: 247.27 g/mol
Point d'ébullition: 1700 °C
Point de fusion: 786
Densité: 4.02
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011176
Numéro CAS: 10361-79-2
EINECS: 233-794-4
Merck Index: 14,7712