Imprimer
Trichlorure de lanthane, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
Dans une ampoule sous argon
35731.06 35731.14 35731.22
35731.06EA 80.5 EUR
35731.06 35731.14 35731.22
Trichlorure de lanthane, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trichlorure de lanthane
Purity: 99.99% CAS No.: 10099-58-8 Molecular Formula: LaCl3 Formula Weight: 245.27 Physical Form: Granular, Ampouled under argon Density: 3.842 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 860° Boiling Point: 1000° Merck Reference: 14,5363 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011068
Formule: Cl₃La
MW: 245.26 g/mol
Point d'ébullition: 1000 °C
Point de fusion: 860 °C
Densité: 3.842
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011068
Numéro CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5363