Imprimer
Tribromure de praséodyme, dry_ultra 99,99 REO basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
ampuled under argon
35714.04 35714.09
35714.04EA 242 EUR
35714.04 35714.09
Tribromure de praséodyme, dry_ultra 99,99 REO basis
Tribromure de praséodyme
Purity: 99.99% CAS No.: 13536-53-3 Molecular Formula: PrBr3 Formula Weight: 380.63 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049762
Formule: Br₃Pr
MW: 380.62 g/mol
Point de fusion: 691 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049762
Numéro CAS: 13536-53-3
EINECS: 236-893-0