Imprimer
Difluorure de xenon 99.5+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Xenon(II) fluoride
278550010 278550050
ACRO278550010EA 120 EUR
ACRO278550010 ACRO278550050
Difluorure de xenon 99.5+%
Difluorure de xenon
Formule: F₂Xe
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129 °C
Densité: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040538
Numéro CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %