Imprimer
Dioxyde de tellure, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 109 EUR
1.12356.0025 1.12356.0010
Dioxyde de tellure, Sigma-Aldrich®
Dioxyde de tellure
Formule: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Point d'ébullition: 1245
Point de fusion: 773
Densité: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011263
Numéro CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2