Imprimer
Dioxyde de tellure ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
87813.14 87813.22
87813.14EA 109 EUR
87813.14 87813.22
Dioxyde de tellure ≥99.99% (base métaux)
Dioxyde de tellure
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Melting Point: 733° Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
Formule: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Point d'ébullition: 1245
Point de fusion: 733 °C
Densité: 5.8
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011263
Numéro CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123