Tétraiodure de tellure ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Tellurium(IV) iodide
87795.06
87795.14
87795.06EA
80.1
EUR
87795.06
87795.14
Tétraiodure de tellure ≥99% (base métaux)
Tétraiodure de tellure
Purity: 99%
CAS No.: 7790-48-9
Molecular Formula: TeI4
Formula Weight: 635.22
Physical Form: Crystalline
Density: 5.403
Melting Point: 280°
Boiling Point: dec.
Solubility: Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Merck Reference: 14,9127
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049578
Formule:
I₄Te Point d'ébullition: Dec. Point de fusion: 280 °C Densité: 5.403 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049578 Numéro CAS: 7790-48-9 EINECS: 232-210-5 ONU: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,9127 |