Tétrachlorure de tellure 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
194740250
194741000
ACRO194740250EA
121
EUR
ACRO194740250
ACRO194741000
Tétrachlorure de tellure 99%
Tétrachlorure de tellure
Formule:
Cl₄Te Point d'ébullition: 380 °C (760 mmHg) Point de fusion: 224 °C Densité: 3,26 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011262 Numéro CAS: 10026-07-0 EINECS: 233-055-6 ONU: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,09279 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Cl) |