Tétrachlorure de sélénium ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 10026-03-6
Molecular Formula: SeCl4
Formula Weight: 220.77
Physical Form: Lump
Density: 2.600
Refractive Index: 1.807
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: subl.
Solubility: Decomposes in water and moist air. Insoluble in liquid bromine. Sublimes when heated
Merck Reference: 14,8438
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011225
Formule:
Cl₄Se Point de fusion: (subl.) Densité: 2,600 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011225 Numéro CAS: 10026-03-6 EINECS: 233-053-5 ONU: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,8438 |