Imprimer
Tétrabromure de tellure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tellurium(IV) bromide
75101.09 75101.18
75101.09EA 140 EUR
75101.09 75101.18
Tétrabromure de tellure ≥99.9% (base métaux)
Tétrabromure de tellure
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-27-3 Molecular Formula: TeBr4 Formula Weight: 447.27 Physical Form: -4 Mesh Crystalline Density: 4.31 Melting Point: 380° Boiling Point: 420° dec. Solubility: Decomposes in water forming TeO2 and HBr Merck Reference: 14,9125 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00049575
Formule: Br₄Te
MW: 447.22 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C (déc.)
Point de fusion: 380
Densité: 4.31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049575
Numéro CAS: 10031-27-3
EINECS: 233-090-7
ONU: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9125