Imprimer
Tétrabromure de tellure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tellurium(IV) bromide
Dans une ampoule sous argon
43439.09 43439.18
43439.09EA 197 EUR
43439.09 43439.18
Tétrabromure de tellure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Tétrabromure de tellure
Purity: 99.999% CAS No.: 10031-27-3 Molecular Formula: TeBr4 Formula Weight: 447.27 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.31 Melting Point: 380° Boiling Point: 420° dec. Merck Reference: 14,9125 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00049575
Formule: Br₄Te
MW: 447.22 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C (déc.)
Point de fusion: 380
Densité: 4.31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049575
Numéro CAS: 10031-27-3
EINECS: 233-090-7
ONU: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9125