Imprimer
Tétrabromure de sélénium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Selenium(IV) bromide
40240.14 40240.06
40240.14EA 252 EUR
40240.14 40240.06
Tétrabromure de sélénium ≥99%
Tétrabromure de sélénium
Purity: 99+% CAS No.: 7789-65-3 Molecular Formula: SeBr4 Formula Weight: 398.60 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Solubility: Decomposes in water. Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide Merck Reference: 14,8437 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00049766
Formule: Br₄Se
MW: 398.58 g/mol
Point de fusion: 70…80 °C (déc.)
Densité: 4.029 g/cm³ (–78 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049766
Numéro CAS: 7789-65-3
EINECS: 232-181-9
ONU: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08581