Ammonium nitrate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01188.0500
1.01188.1000
1.01188.5000
1.01188.0500EA
114
EUR
1.01188.0500
1.01188.1000
1.01188.5000
Ammonium nitrate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Ammonium nitrate
Formule:
NH₄NO₃ MW: 80.04 g/mol Point d'ébullition: 230 Point de fusion: 169 Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011425 Numéro CAS: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 ONU: 1942 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,00538 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1920 g/l (20 °C) |
Melting Point | 169 °C |
Molar Mass | 80.04 g/mol |
Bulk Density | 600 - 700 kg/m3 |
Boiling Point | 302 °C (1013 hPa) |
Density | 1.72 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 5.5 (1920 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |