Imprimer
Ammonium nitrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01187.1000 1.01187.5000
1.01187.1000EA 141 EUR
1.01187.1000 1.01187.5000
Ammonium nitrate, Supelco®
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Point d'ébullition: 230
Point de fusion: 169
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
ONU: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538