Imprimer
Tritellurure de dibismuth ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dibismuth tritelluride
44077.14 44077.22
44077.14EA 344 EUR
44077.14 44077.22
Tritellurure de dibismuth ≥99.98% (base métaux)
Tritellurure de dibismuth
Purity: 99.98% CAS No.: 1304-82-1 Molecular Formula: Bi2Te3 Formula Weight: 800.76 Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 573° UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00014201
Formule: Bi₂Te₃
MW: 800.76 g/mol
Point de fusion: 573 °C
Densité: 7.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014201
Numéro CAS: 1304-82-1
EINECS: 215-135-2
ONU: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01331