Imprimer
Triséléniure de dibismuth ≥99.999% (base métaux) pour dépôt sous vide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13126.09 13126.18
13126.09EA 124 EUR
13126.09 13126.18
Triséléniure de dibismuth ≥99.999% (base métaux) pour dépôt sous vide
Triséléniure de dibismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-69-8 Molecular Formula: Bi2Se3 Formula Weight: 654.84 Physical Form: 1-6 mm Pieces Density: 6.82 Appearance: Grey Melting Point: 710° Solubility: Insoluble in water. Decomposes when heated in air. Decomposes in nitric acid and aqua regia Merck Reference: 14,1278 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00014200
In semiconductor research, multilayer thin-film, magnetoresistant film
Formule: Bi₂Se₃
Point de fusion: 710 °C
Densité: 6.82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014200
Numéro CAS: 12068-69-8
EINECS: 235-104-7
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1278