Triséléniure de diantimoine ≥99.999% (base métaux), pièces
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
13130.06
13130.14
13130.06EA
219
EUR
13130.06
13130.14
Triséléniure de diantimoine ≥99.999% (base métaux), pièces
Triséléniure de diantimoine
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-05-5
Molecular Formula: Sb2Se3
Formula Weight: 480.38
Physical Form: 3-12mm Pieces
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Very slightly soluble in water
Merck Reference: 14,712
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016319
Formule:
Sb₂Se₃ Point de fusion: 611 °C Densité: 5.81 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016319 Numéro CAS: 1315-05-5 EINECS: 215-256-0 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,712 |