Imprimer
di-Phosphore pentaoxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00540.1000 1.00540.9025
1.00540.1000EA 143 EUR
1.00540.1000 1.00540.9025
di-Phosphore pentaoxyde, Supelco®
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Point de fusion: 562
Densité: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441