Imprimer
di-Phosphore pentaoxyde 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
315822500 315820010
315822500.EA 37.2 EUR
315822500. 315820010.
di-Phosphore pentaoxyde 98+% ACS
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
Point de fusion: 340…360 °C (subl.)
Densité: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration with NaOH ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Phosphorus trioxide (P2O3) Passes test (limit about 0.02 %)
Insoluble matter ≤0.02 %