Imprimer
di-Phosphore pentaoxyde 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
200890010 200890025 200890100 200892500
ACRO200890010EA 77.5 EUR
ACRO200890010 ACRO200890025 ACRO200890100 ACRO200892500
di-Phosphore pentaoxyde 98%, très pur
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Point de fusion: 340…360 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Hygroscopic crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Reducing substance (P2O3) ≤0.1 %