Imprimer
Phosphoryle trichlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
8.22339.0250EA 61.5 EUR
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
Phosphoryle trichlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phosphoryle trichlorure
Formule: POCl₃
MW: 153.33 g/mol
Point d'ébullition: 107
Point de fusion: 1
Densité: 1.645 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011443
Numéro CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
ONU: 1810
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,07506