Bismuth (III) chlorure, (max. 3% H₂O) ≥98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A10510.14
A10510.22
A10510.36
A10510.14EA
50.8
EUR
A10510.14
A10510.22
A10510.36
Bismuth (III) chlorure, (max. 3% H₂O) ≥98% (poids sec)
Bismuth (III) chlorure
Purity: 98%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Odour: Irritating
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Formule:
BiCl₃ Point d'ébullition: ∼430 °C (subl.) Point de fusion: 230…232 °C Densité: 4,75 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003461 Numéro CAS: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 ONU: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1262 |